Stampa…
5-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4030-100G PC4030-250G PC4030-25G PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA 26.1 EUR
APOSPC4030-100G APOSPC4030-250G APOSPC4030-25G APOSPC4030-500G
5-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Fluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 97…98 °C/10mmHg
Densità: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007283
CAS Number: 446-33-3
EINECS: 207-164-4