Stampa…
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 114 EUR
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₆N
Punto di ebollizione: 85 °C/18mmHg
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093763
CAS Number: 1644-68-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III