Stampa…
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
PC4027-25G PC4027-5G
APOSPC4027-25GEA 90.2 EUR
APOSPC4027-25G APOSPC4027-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077455
CAS Number: 106447-97-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III