Stampa…
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 69.6 EUR
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₆N
Punto di ebollizione: 82 °C/18mmHg
Punto di fusione: 55…58 °C
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236675
CAS Number: 455-00-5