Stampa…
3-Fluoro-L-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 143 EUR
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluoro-L-phenylalanine
3-Fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066450
CAS Number: 19883-77-3