Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4024-1G PC4024-10G PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA 232 EUR
APOSPC4024-1G APOSPC4024-10G APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₆N
Punto di ebollizione: 117…118 °C
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128904
CAS Number: 20857-47-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III