3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC402142-1G
PC402142-250MG
APOSPC402142-1GEA
561
EUR
APOSPC402142-1G
APOSPC402142-250MG
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₅ClFN Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02178931 CAS Number: 1106940-94-6 |