Stampa…
Crizotinib 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-3-(1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)-5-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-2-amine
PC402134-1G PC402134-500MG
APOSPC402134-1GEA 270 EUR
APOSPC402134-1G APOSPC402134-500MG
Crizotinib 95%
Crizotinib
Formula: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
Peso molecolare: 450,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12407409
CAS Number: 877399-52-5