Stampa…
Linifanib
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)phenyl)-3-(2-fluoro-5-methylphenyl)urea, ABT-869
PC402063-100MG PC402063-1G PC402063-250MG
APOSPC402063-100MGEA 280 EUR
APOSPC402063-100MG APOSPC402063-1G APOSPC402063-250MG
Linifanib
Linifanib
Formula: C₂₁H₁₈FN₅O
Peso molecolare: 375,4 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840918
CAS Number: 796967-16-3