Stampa…
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC402048-1G PC402048-100MG PC402048-250MG
APOSPC402048-1GEA 207 EUR
APOSPC402048-1G APOSPC402048-100MG APOSPC402048-250MG
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
3-Amino-5-fluoro-6-methoxypyridine
Formula: C6H7FN2O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07374960
CAS Number: 886372-63-0