Stampa…
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC402010-1G PC402010-250MG
APOSPC402010-1GEA 510 EUR
APOSPC402010-1G APOSPC402010-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 96+%
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658655
CAS Number: 1186334-63-3