Stampa…
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene
PC4018-1G PC4018-25G PC4018-5G PC4018-10G
APOSPC4018-1GEA 30.6 EUR
APOSPC4018-1G APOSPC4018-25G APOSPC4018-5G APOSPC4018-10G
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₇F₃
Peso molecolare: 172,15 g/mol
Punto di ebollizione: 64,5 °C/40mmHg
Densità: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075481
CAS Number: 402-24-4
UN: 1993
ADR: 3,III