1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 182…184 °C Punto di fusione: 86…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093070 CAS Number: 277756-46-4 UN: 3261 ADR: 8,II |