Stampa…
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-Phe(4-CF3)-OH, Fmoc-D-Phe(4-CF₃)-OH
PC4013-1G PC4013-5G
APOSPC4013-1GEA 121 EUR
APOSPC4013-1G APOSPC4013-5G
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀F₃NO₄
Peso molecolare: 455.44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797582
CAS Number: 238742-88-6