Stampa…
2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4011-100G PC4011-25G PC4011-500G
APOSPC4011-100GEA 46.4 EUR
APOSPC4011-100G APOSPC4011-25G APOSPC4011-500G
2-Fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di ebollizione: 208…210 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007197
CAS Number: 769-10-8
EINECS: 212-203-3