Stampa…
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
PC401047-1G PC401047-5G
APOSPC401047-1GEA 78.6 EUR
APOSPC401047-1G APOSPC401047-5G
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 228,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03714773
CAS Number: 96145-98-1