Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401042-1G PC401042-250MG
APOSPC401042-1GEA 321 EUR
APOSPC401042-1G APOSPC401042-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036125
CAS Number: 89402-28-8