Stampa…
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401035-1G PC401035-5G
APOSPC401035-1GEA 87 EUR
APOSPC401035-1G APOSPC401035-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00460102
CAS Number: 3671-60-1