Stampa…
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzylideneacetone
PC401022-1G PC401022-2.5G PC401022-5G PC401022-10G
APOSPC401022-1GEA 195 EUR
APOSPC401022-1G APOSPC401022-2.5G APOSPC401022-5G APOSPC401022-10G
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Formula: C₁₁H₉F₃O
Peso molecolare: 214,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827896
CAS Number: 76293-37-3