Stampa…

2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethyl-[1,3,4]-thiadiazole

PC401017-10G PC401017-25G PC401017-5G
APOSPC401017-10GEA 308 EUR
APOSPC401017-10G APOSPC401017-25G APOSPC401017-5G
2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole 95+%
2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole
Formula: C₃ClF₃N₂S
Peso molecolare: 188,56 g/mol
Punto di ebollizione: 64…66 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972766
CAS Number: 53645-98-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR