Stampa…
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC401005-1G PC401005-500MG
APOSPC401005-1GEA 161 EUR
APOSPC401005-1G APOSPC401005-500MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formula: C₆H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 197,55 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13190002
CAS Number: 34486-07-2