Stampa…
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC401004-1G PC401004-5G
APOSPC401004-1GEA 69.6 EUR
APOSPC401004-1G APOSPC401004-5G
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227189
CAS Number: 109919-32-6