Stampa…
2-Fluoro-5-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC4010-100G PC4010-25G PC4010-500G
APOSPC4010-100GEA 19 EUR
APOSPC4010-100G APOSPC4010-25G APOSPC4010-500G
2-Fluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Fluoro-5-nitrotoluene
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di ebollizione: 98…101 °C/13mmHg
Punto di fusione: 37…40 °C
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007284
CAS Number: 455-88-9
EINECS: 207-251-7