4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC400738-1G
PC400738-5G
APOSPC400738-1GEA
36.4
EUR
APOSPC400738-1G
APOSPC400738-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formula:
C₇H₄FNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01666439 CAS Number: 2923-96-8 |