Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400737-1G PC400737-25G PC400737-5G
APOSPC400737-1GEA 0 EUR
APOSPC400737-1G APOSPC400737-25G APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrFN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662387
CAS Number: 652160-72-0