Stampa…
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400735-1G PC400735-250MG PC400735-5G
APOSPC400735-1GEA 148 EUR
APOSPC400735-1G APOSPC400735-250MG APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
Peso molecolare: 226,9800 g/mol
Punto di ebollizione: 36…37 °C
Punto di fusione: 13…15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10574962
CAS Number: 785777-89-1