5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Formula:
C₈H₆BrFO Punto di fusione: 42…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226880 CAS Number: 198477-89-3 |