Stampa…
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene, 1,3-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
PC400731-10G PC400731-1G PC400731-5G
APOSPC400731-10GEA 256 EUR
APOSPC400731-10G APOSPC400731-1G APOSPC400731-5G
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 97%
1,3-difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,119 g/mol
Punto di fusione: 35…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11519030
CAS Number: 79562-49-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III