Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400730-1G PC400730-25G PC400730-5G
APOSPC400730-1GEA 14.7 EUR
APOSPC400730-1G APOSPC400730-25G APOSPC400730-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
Peso molecolare: 210,43 g/mol
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834365
CAS Number: 38185-56-7