2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC400729-5G
PC400729-1G
PC400729-25G
APOSPC400729-5GEA
81.2
EUR
APOSPC400729-5G
APOSPC400729-1G
APOSPC400729-25G
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formula:
C₈H₅F₂N Punto di fusione: 43…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09835341 CAS Number: 329314-68-3 |