Stampa…
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 135 EUR
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
3-Fluoro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,12 g/mol
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2369-12-2