Stampa…
4-Fluoro-3-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC400727-1G PC400727-5G
APOSPC400727-1GEA 14.7 EUR
APOSPC400727-1G APOSPC400727-5G
4-Fluoro-3-nitroanisole
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,13 g/mol
Punto di fusione: 52…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848442
CAS Number: 61324-93-4