Stampa…
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-fluoro-2-nitrobenzoate
PC400724-1G PC400724-25G PC400724-5G
APOSPC400724-1GEA 51 EUR
APOSPC400724-1G APOSPC400724-25G APOSPC400724-5G
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-3-fluoro-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,1360 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520393
CAS Number: 1214353-57-7