Stampa…
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400716-10G PC400716-1G PC400716-5G
APOSPC400716-10GEA 147 EUR
APOSPC400716-10G APOSPC400716-1G APOSPC400716-5G
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98%
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₅H₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705857
CAS Number: 107496-54-8