Stampa…
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-5GEA 62.6 EUR
APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,16 g/mol
Punto di fusione: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116054
CAS Number: 84315-24-2