Stampa…
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400708-1G PC400708-250MG PC400708-5G
APOSPC400708-1GEA 192 EUR
APOSPC400708-1G APOSPC400708-250MG APOSPC400708-5G
5-Fluoropyrimidin-4-amine
5-Fluoropyrimidin-4-amine
Formula: C4H4FN3
Peso molecolare: 113,0931 g/mol
Punto di ebollizione: 222,7 °C/760mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00223685
CAS Number: 811450-26-7