Stampa…
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC400705-25G PC400705-100G
APOSPC400705-25GEA 135 EUR
APOSPC400705-25G APOSPC400705-100G
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile 97%
3-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄FNO
Peso molecolare: 137,1112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972133
CAS Number: 473923-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III