Stampa…
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC400636-1G PC400636-5G
APOSPC400636-1GEA 161 EUR
APOSPC400636-1G APOSPC400636-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845745
CAS Number: 1160994-99-9