Stampa…
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-(dimethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-Bromo-2-dimethylamino-5-trifluoromethylpyridine
PC400629-1G PC400629-250MG PC400629-500MG PC400629-2.5G
APOSPC400629-1GEA 227 EUR
APOSPC400629-1G APOSPC400629-250MG APOSPC400629-500MG APOSPC400629-2.5G
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Formula: C₈H₈BrF₃N₂
Peso molecolare: 269,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384845
CAS Number: 216765-95-6