Stampa…
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400621-1G PC400621-5G
APOSPC400621-1GEA 201 EUR
APOSPC400621-1G APOSPC400621-5G
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
(6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Formula: C₆H₅ClF₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10568286
CAS Number: 129015-68-5