Stampa…
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400602-1G PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA 176 EUR
APOSPC400602-1G APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01055887
CAS Number: 610259-30-8