Stampa…
6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 6-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC400601-1G PC400601-250MG PC400601-5G
APOSPC400601-1GEA 222 EUR
APOSPC400601-1G APOSPC400601-250MG APOSPC400601-5G
6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine 95+%
6-Chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-ylamine
Formula: C₆H₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 196,56 g/mol
Punto di fusione: 45…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128898
CAS Number: 34486-23-2