Stampa…
Spautin-1 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC400581-10MG PC400581-100MG PC400581-50MG
APOSPC400581-10MGEA 104 EUR
APOSPC400581-10MG APOSPC400581-100MG APOSPC400581-50MG
Spautin-1 98+%
Spautin-1
Formula: C₁₅H₁₁F₂N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16962292
CAS Number: 1262888-28-7