Stampa…
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 109 EUR
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
Peso molecolare: 104,08 g/mol
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18205954
CAS Number: 137081-41-5