Stampa…
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400532-1G PC400532-250MG
APOSPC400532-1GEA 45.9 EUR
APOSPC400532-1G APOSPC400532-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formula: C5H4F3N3
Punto di fusione: 165…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436657
CAS Number: 672-41-3