Stampa…
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
PC400524-1G PC400524-250MG
APOSPC400524-1GEA 173 EUR
APOSPC400524-1G APOSPC400524-250MG
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Formula: C5H4BrFN2
Peso molecolare: 191,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185327
CAS Number: 1214326-89-2