Stampa…
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC400516-1G PC400516-5G
APOSPC400516-1GEA 69.8 EUR
APOSPC400516-1G APOSPC400516-5G
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Formula: C₁₆H₁₉FN₄O₃
Peso molecolare: 334,3500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698741
CAS Number: 518048-03-8