Stampa…
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-3,5-difluoropyridine, 4-BOC protected
PC400500-1G PC400500-250MG
APOSPC400500-1GEA 720 EUR
APOSPC400500-1G APOSPC400500-250MG
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
Formula: C₁₀H₁₂F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199252
CAS Number: 1364663-23-9