Stampa…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC4002-1G PC4002-5G
APOSPC4002-1GEA 132 EUR
APOSPC4002-1G APOSPC4002-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236206
CAS Number: 123950-46-9