Stampa…
1,1-Difluoro-1-butene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 771 EUR
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Formula: C₄H₆F₂
Peso molecolare: 92,09 g/mol
Punto di ebollizione: 3,7 °C/760mmHg
Punto di fusione: –144,9 °C
Densità: 1,0216 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038010
CAS Number: 407-09-0
UN: 3161
ADR: 2.1,